ABE2945
Anti-phospho EZH2 (Thr345)
Sinônimo(s):
Histone-lysine N-methyltransferase EZH2;EC:2.1.1.356;ENX-1;Enhancer of zeste homolog 2;Lysine N-methyltransferase 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 85.36 kDa
observed mol wt ~85 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
feline, frog, bovine, canine, mouse, monkey
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr345)
Informações sobre genes
human ... EZH2(2146)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in LNCaP cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected EZH2 phosphorylated on threonine 345 in LNCaP cell lysate, but not in lysates treated with protein phosphatase (400 units for 30 min at 30°C).
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho EZH2 (Thr345) in Immunocytochemistry applications (Chen, S., et. al. (2010). Nat Cell Biol. 12(11):1108-14).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1