Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 15.33 kDa
observed mol wt ~18 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
mutation (Lys4Met)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transfected with K4M mutant.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutation.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutant (Courtesy of Dave Allis Lab @ Rockefeller University).
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutant (Courtesy of Dave Allis Lab @ Rockefeller University).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1