ABE2895M
Anti-ORF0
from rabbit
Sinônimo(s):
ORF0 protein, Open Reading Frame 0
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
primate
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ORF0 in HEK293T cells transfected with ORF0 (Denli, A.M., et. al. (2015). Cell. 163(3):583-93).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ORF0 in HEK293T cells transfected with ORF0 (Denli, A.M., et. al. (2015). Cell. 163(3):583-93).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected ORF0 in lysate from HEK293T cells transfected with ORF0 expression plasmid.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1