ABE2889
Anti-phospho 4E-BP1 (Ser83)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1, eIF4E-binding protein 1, Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1, PHAS-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer83)
Informações sobre genes
human ... EIF4EBP1(1978)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected phospho 4E-BP1 (Ser83) in Nocodazole-arrested HeLa cells (Velasquez, C., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(30):8466-71).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho 4E-BP1 (Ser83) in HEK293 and U2OS cells (Velasquez, C., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(30):8466-71).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho 4E-BP1 (Ser83) in Nocodazole-arrested HeLa cells, GST-4E-BP1 treated with mitotic HeLa lysate (Velasquez, C., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(30):8466-71).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho 4E-BP1 (Ser83) in Hela cells treated with Nocodazole (Courtesy of Dr. Yuan Chang at University of Pittsburgh).
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected phospho 4E-BP1 (Ser83) in FFPE MCC tissue (Courtesy of Dr. Yuan Chang at University of Pittsburgh).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho 4E-BP1 (Ser83) in lysate from HeLa cells treated with Nocodazole (100 ng/mL).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1