ABE2879M
Anti-Dyskerin (Sheep)
from sheep, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, CBF5 homolog, Nopp140-associated protein of 57 kDa, Nucleolar protein NAP57, Nucleolar protein family A member 4, snoRNP protein DKC1
About This Item
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DKC1(1736)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Dyskerin associated to telomeres in telomerase-overexpressing HEK293 cells (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot recoverd Dyskerin telomerase-overexpressing 293T cells. (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dyskerin in HEK293T cells transfected with a dyskerin expression plasmid (Courtesy of the laboratories of Dr. Hilda Pickett and Dr. Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Dyskerin in HeLa cell Lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade