ABE2873
Anti-NUDT21
from rabbit
Sinônimo(s):
Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5, Cleavage and polyadenylation specificity factor 25 kDa subunit, CPSF 25 kDa subunit, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 21, Nudix motif 21, Pre-mRNA cleavage factor Im 25 kDa subunit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUDT21(11051)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NUDT21 in Co-immunoprecipitation with FLAG-tagged CF I cell lysates (Shimazu, T., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4470-8).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUDT21 in 10 µg of Caco-2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1