ABE2852
Anti-Histone H3K9propionyl
Sinônimo(s):
H3K9propionyl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 15.4 kDa
observed mol wt ~17 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from HCT-116 cells treated with 10 mM Sodium propionate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3 propionylated on lysine 9 in lysate from HCT-116 cells treated with 10 mM Sodium propionate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution from a representative lot detected Histone H3K9propionyl in HCT-116 cell lysate treated with Sodium Propionate (Data courtesy of Dr. Leah Gates, Dave Allis Lab @ Rockefeller University, New York).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: 10 µg from a representative lot detected Histone H3K9propionyl in HCT-116 cells (Data courtesy of Dr. Leah Gates, Dave Allis Lab @ Rockefeller University, New York).
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Histone H3K9propionyl in Mouse intestine (Data courtesy of Dr. Leah Gates, Dave Allis Lab @ Rockefeller University, New York).
Dot Blot: A 1:20,000 dilution from a representative lot detected Histone H3K9propionyl peptide (Data courtesy of Dr. Leah Gates, Dave Allis Lab @ Rockefeller University, New York).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1