ABE2619
Anti-Polo-like kinase-1
from rabbit
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase PLK1, EC: 2.7.11.21, PLK-1, Serine/threonine-protein kinase 13, STPK13
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLK1(5347)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS and C2C12 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Polo-like kinase-1 in U2OS transfected with PLK1 siRNA (PLK1) & U2OS transfected with control oligo (LUC o Luciferase).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash