ABE241
Anti-MBNL1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
muscleblind-like (Drosophila), Triplet-expansion RNA-binding protein, muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like protein 1, KIAA0428
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBNL1(4154)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MBNL1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1