ABE239
Anti-JARID1B Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 5B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), putative DNA/chromatin binding motif, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Histone demethylase JARID1B, retinoblastoma-binding protein 2, homolog 1A, Cancer/
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM5B(10765)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A representative lot of this antibody was reported to work for immunoprecipitation analysis in Saos-2, MCF-7, and T47D lysates (Laboratory of E. Benevolenskaya , University of Illinois at Chicago).
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected JARID1B on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
A431 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1