ABE219
Anti-phospho Histone H3 (Ser57) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer57)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated phospho Histone H3 (Ser57) from 500 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.005 µg/mL from a representative lot detected phospho Histone H3 (Ser57) in a panel containing various modified and non-modified Histone H3 peptides.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H3 (Ser57) in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1