ABE1959
Anti-RAD9A Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, hRAD9, mRAD9, Rad9-like protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD9A(5883)
mouse ... Rad9A(19367)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected strong RAD9A immunoreactivity in the nuclei of prophase spermatocytes, lower immunoreactivity was also seen in Sertoli cells, while little or no staining of spermatids and spermatogonia was seen in 3.7% paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded mouse testis tissue sections (Vasileva, A., et al. (2013). J. Cell Sci. 126(Pt 17):3927-3938).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected RAD9A in human prostate cancer tissue section.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1