ABE1950
Anti-DBC1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Cell cycle and apoptosis regulator protein 2, Cell division cycle and apoptosis regulator protein 2, DBIRD complex subunit KIAA1967, Deleted in breast cancer gene 1 protein, DBC-1, DBC.1, p30 DBC, DBC1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCAR2(57805)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DBC1 in MDA-MB-231 cell lysate (Koyama, S., et al. (2010). BBRC. 392:357-362).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated DBC1 in HeLa cell lysate (Hiraike, H., et al. (2010). British Journal of Cancer. 102:1061-1067).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected DBC1 in MCF7 cells (Hiraike, H., et al. (2010). British Journal of Cancer. 102:1061-1067).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected DBC1 in MCF7 and T47D cells (Koyama, S., et al. (2010). BBRC. 392:357-362).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected DBC1 in ductal epithelium and adipose regions of human breast tissue sections (Hiraike, H., et al. (2010). British Journal of Cancer. 102:1061-1067).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected DBC1 in human breast cancer tissue (Hiraike, H., et al. (2011). Experimental and Therapeutic Medicane. 2:1105-1109).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected DBC1 occupancy at the SIRT1 gene promoter region (1354–1902) known to be targeted by BRCA1 (Hiraike, H., et al. (2010). Br. J. Cancer. 102(6):1061-1067).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DBC1 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2