Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 54.70 kDa
observed mol wt ~54 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UPF3A(65110)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected UPF3A in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected UPF3A in human fetal brain tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected UPF3A in human testis and human colon tissue sections.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected UPF3A in lysate from HeLa cells over expressing UPF3A. (Courtesy of Matthew Kim & Dr. Wilkinson Miles at UCSD).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1