ABE1857
Anti-CEP135
from rabbit
Sinônimo(s):
Centrosomal protoein of 135 kDa, Centrosomal protein 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEP135(9662)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected CEP135 in Electron Microscopy applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CEP135 in Immunocytochemistry applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202; Guderian, G., et. al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt 13):2163-9; Sonnen, K.F., et. al. (2012). Biol Open. 1(10):965-76).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEP135 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash