ABE1844
Anti-NRF-1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Nuclear respiratory factor 1, NRF-1, Alpha palindromic-binding protein, Alpha-pal, NRF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nrf1(18181)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NRF-1 in rat hepatoma cell line H4IIE treated with t-BH (Suliman, H.B., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(42):41510-41518).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NRF-1 in mouse hepatic nuclear proteins (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1):41-52).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NRF-1 in mouse liver after S. aureus inoculation (MacGarvey, N.C., et al. (2012). Am J Respir Crit Care Med. 185(8):851-861).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NRF-1 in rat hepatocytes and rat hepatoma cell line H4IIE cells (Carraway, M.S., et al. (2010). Circ Res. 106(11):1722-1730).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected enhanced NRF-1 occupancy at the Sod2 promoter region in liver nuclear extracts from mice during S. aureus sepsis (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1):41-52).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NRF-1 in Staphylococcus aureus peptidoglycan
(PGN) or dichloromethane (DCM)/carbon monoxide (CO) treated HepG2 cells (MacGarvey, N.C., et al. (2012). Am J Respir Crit Care Med. 185(8):851-861).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NRF-1 in H9C2 rat cardiomyocytes (Carraway, M.S., et al. (2010). Circ Res. 106(11):1722-1730).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2