ABE1800
Anti-La-Related Protein 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
La ribonucleoprotein domain family member 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LARP1(23367)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected La-Related Protein 1 in human cerebellum, human tonsil, and human pancreas tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected La-Related Protein 1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1