ABE1454
Anti-NR4A1 (Nur77)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, Early response protein NAK1, Nuclear hormone receptor NUR/77, Nur77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, ST-59, Testicular receptor 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, monkey, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR4A1(3164)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NR4A1 (Nur77) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NR4A1 (Nur77) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1