ABE1339
Anti-dimethyl-BAF155 Antibody (Arg1064, asymetrically di-methylated)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
BRG1-associated factor 155
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg1064)
Informações sobre genes
human ... SMARCC1(6599)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipitated methylated BAF155 from transfected SKOV3 cells (Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
ChIP: A representative lot of this antibody chromatin immunoprecipitated BAF155 to COL1A2 and GADD45A genes in wildtype MCF-7 cells (Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
Immunohistochemical Analysis: A representative lot of this antibody detected methylated BAF155 protein in human breast tumor cells (Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected dimethyl-BAF155 protein in 10 µg of MCF-7 cell lysate
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2