ABE1298
Anti-phospho BAF60C (Ser247)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 3, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit C, BRG1-associated factor 60C, BAF60C
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer247)
Informações sobre genes
human ... SMARCD3(6604)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho BAF60C (Ser247) in NIH3T3 Nuclear Extract.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1