ABE12
Anti-phospho CARM1 (Ser228) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, horse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer228)
Informações sobre genes
human ... CARM1(10498)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CARM1 on 10 µg of EGF treated and untreated A431 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
EGF treated and untreated A431 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1