ABE1048
Anti-GABPB-1/NRF2b Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
GA-binding protein subunit beta-1, GABP subunit beta-1, GABPB-1, GABP subunit beta-2, GABPB-2, Nuclear respiratory factor 2, Transcription factor E4TF1-47, Transcription factor E4TF1-53, GABPB-1/NRF2b
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on high sequence homology), equine (based on high sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABPB2(126626)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA): A representative lot caused a supershift of GABP A2/B2 (NRF-2 α2/β2) heterotetramer-DNA complex in EMSA using in vitro translated GABP (NRF-2) subunits and radiolabeled cytochrome oxidase subunit IV promoter fragment containing tandem GABP (NRF-2) recognition sites (Vercauteren, K., et al. (2008). J Biol Chem. 283(18):12102-12111).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GABPB (NRF-2beta)-PRC complex from human embryonic kidney 293FT cell lysate (Vercauteren, K., et al. (2008). J Biol Chem. 283(18):12102-12111).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GABPB (NRF-2beta) in U2OS cell lysates (Gleyzer, N., and Scarpulla, R.C. (2011). J. Biol. Chem. 286(46):39715-39725).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected GABPB-1/NRF2b in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1