ABE1047
Anti-NRF2a/GABPA Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
GA-binding protein alpha chain, GABP subunit alpha, Nuclear respiratory factor 2 subunit alpha, Transcription factor E4TF1-60, NRF2a/GABPA
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABPA(2551)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GABPA (NRF-2alpha) in U2OS cell lysates (Gleyzer, N., and Scarpulla, R.C. (2011). J. Biol. Chem. 286(46):39715-39725; Gleyzer, N., and Scarpulla, R.C. (2013). J. Biol. Chem. 288(12):8004-8015).
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) Analysis: A representative lot caused a supershift of GABPA (NRF-2alpha)-DNA complex in EMSA using recombinant GABPA or heparin agarose-purified HeLa nuclear extract and radiolabeled synthetic oligonucleotides corresponding to cytochrome oxidase subunit IV, hTFB1M, or hTFB2M promoter sequence with GABPA recognition sites (Gleyzer, N., et al. (2005). Mol Cell Biol. 2005 Feb;25(4):1354-66).
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) Analysis: A representative lot caused a supershift of GABPA (NRF-2alpha)-DNA complex in EMSA using in vitro translated GABPA and radiolabeled cytochrome oxidase subunit IV promoter fragment containing tandem GABPA recognition sites (Vercauteren, K., et al. (2008). J Biol Chem. 283(18):12102-12111).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GABPA (NRF-2alpha)-PRC complex from human embryonic kidney 293FT cell lysate (Vercauteren, K., et al. (2008). J Biol Chem. 283(18):12102-12111).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NRF2a/GABPA in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1