ABE1028
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2, Np95/ICBP90-like RING finger protein, Np95-like RING finger protein, Nuclear protein 97, Nuclear zinc finger protein Np97, RING finger protein 107, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 2, Ubiquit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UHRF2(115426)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 in 10 µg of WI-38 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1