Documentos Principais
ABD136
Sigma-Aldrich
Anti-LGI1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Leucine-rich glioma inactivated protein 1, Epitempin-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGI1(9211)
Descrição geral
Leucine-rich glioma inactivated gene 1 (LGI1), also known as Epitempin-1 (EPT), is a member of a family of highly related proteins containing leucine-rich repeats (LRRs) regulating voltage-gated potassium channels assembled from KCNA1, KCNA4 and KCNAB1. LGI1 may play a role in the control of neuroblastoma cell survival and may play a role in other cancers. It is expressed in neural tissue, especially brain. Mutations in LGI1 have been associated with nearly half of autodominant lateral temporal epilepsy (ADTLE).
Especificidade
This antibody recognizes the N-terminus of LGI1.
Imunogênio
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the N-terminus of human LGI1.
Aplicação
Detect LGI1 using this rabbit polyclonal antibody, Anti-LGI1 Antibody validated for use in western blotting.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LGI1 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
~56 kDa observed. Uniprot describes 3 isoforms at ~33 kDa, ~58 kDa, and ~64 kDa Uncharacterized bands may appear in some lysates.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2