ABD130
Anti-PRDM16 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PR domain containing 16, MEL1, PFM13, KIAA1675, MEL1, MDS1/EVI1-like gene 1, Transcription factor MEL1, PR domain zinc finger protein 16
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDM16(63976)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected PRDM16 in human brain cells.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PRDM16 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2