ABD124
Anti-Wnt3a Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein Wnt-3a
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNT3A(89780)
mouse ... Wnt3A(22416)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Wnt3a in Cos-7 cell lysate overexpressing Wnt-3a (Sato, A., et al. (2010). EMBO J. 29(1):41-54).
Stem Cell Research
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Wnt3a in 10 µg of Cos 7 overexpressing mouse cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1