ABC940
Anti-SNX18 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Sorting nexin-18, SH3 and PX domain-containing protein 3B, Sorting nexin-associated Golgi protein 1, SNX18
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNX18(112574)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Li, D., et al. (2014). EMBO J. 15(4):428-437).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SNX18 in filter-grown, polarized MDCK cells, as well as polarized MDCK cells grown in 3D cultures (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNX18 in 10 µg of MDCK cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2