ABC834
Anti-ZIP-6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Zinc transporter ZIP6, Estrogen-regulated protein LIV-1, Solute carrier family 39 member 6, Zrt- and Irt-like protein 6, ZIP-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC39A6(25800)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Anti-ZIP-6 in mouse lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2