ABC460
Anti-Sec23B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TACSTD2(4070)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Sec23B in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1