ABC424
Anti-Sec23A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein transport protein Sec23A, SEC23-related protein A
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEC23A(10484)
mouse ... Sec23A(20334)
rat ... Sec23A(58817)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Sec23A in various mouse tissues expressing wildtype Sec23A (Tao, J., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(29):E2001-2009.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sec23A in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1