ABC328
Anti-CLEC2A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
C-type lectin domain family 2 member A, Keratinocyte-associated C-type lectin, KACL, Proliferation-induced lymphocyte-associated receptor, PILAR, UNQ579, PRO19597
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLEC2A(387836)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting/Peptide Inhibition Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CLEC2A in 15 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
K562 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2