ABC227
Anti-GABARAPL2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2, GABA(A) receptor-associated protein-like 2, Ganglioside expression factor 2, GEF-2, General protein transport factor p16, Golgi-associated ATPase enhancer of 16 kDa, GATE-16, MAP1 light chain 3-
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABARAPL2(11345)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GABARAPL2 in Raji membrane extract.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas