ABC212
Anti-phospho ULK1 Antibody (Thr574)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Serine/threonine-protein kinase Unc51.1, Unc-51-like kinase 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr574)
Informações sobre genes
human ... ULK1(8408)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho ULK1 (Thr574) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1