ABC2075
Anti-LC3C
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C, Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, MAP1A/MAP1B LC3 C, Microtubule-associated protein 1 lig
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3C(440738)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LC3C in rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade