ABC1389
Anti-DCLK1-S
from rabbit
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase DCLK1-S, EC: 2.7.11.1, Doublecortin domain-containing protein 3A-short, Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, Doublecortin-like kinase 1, PS41014
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCLK1(9201)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DCLK1-S in Western Blotting applications (Sarkar, S., et. al. (2017). Lab Invest. [Epub ahead of print]).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DCLK1-S in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash