Documentos Principais
AB9858
Sigma-Aldrich
Anti-GPCR G2A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
G protein-coupled receptor G2A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Recognizes rat GPCR G2A (G protein-coupled receptor G2A
Imunogênio
Highly purified peptide from C-terminus of rat G2A.
Aplicação
Detect GPCR G2A using this Anti-GPCR G2A Antibody validated for use in IH(P).
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded rat cerebellum.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
forma física
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in 0.1M Glycine / 0.2M Tris buffer solution pH7.8 containing 0.02% sodium azide.
ImmunoAffinity Purified
Armazenamento e estabilidade
Maintain lyophilized material at -20°C for up to 12 months after date of receipt. After reconstitution maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany