AB9856
Anti-TorsinB Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOR1B(27348)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:100 using rhodamine conjugated goat anti-rabbit secondary antibody. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde fixed (37°C for 20 minutes) cells. Suggested blocking solution should contain 10% goat serum. Suggested dilution buffer is PBS containing 1% BSA.
Immunoprecipitation. Recommended antibody amount is 5-7 mL of rabbit serum. The preferred tissue/cell lysis buffer is RIPA. Final reaction volume of 1000 mL. Final total protein concentration in reaction mix: 0.1-0.5 mg/mL. Suggested incubation time is 16-18 hours at 2-8°C. Sugggested capture is Protein A/G.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western blot: brain and liver. Immunocytochemistry: SH-SY5Y cells.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1