AB9626
Anti-Ephrin B phosphoTyr317 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr317)
Informações sobre genes
human ... EPHB1(2047)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade