Documentos Principais
AB9480
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoic Acid-Induced 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
RAI3/RAIG1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IHC
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPRC5A(9052)
Especificidade
Recognizes Retinoic Acid-Induced 3 [RAI3/RAIG1].
Imunogênio
Synthetic peptide from the 2nd extracellular domain of human Retinoic Acid-Induced 3.
Aplicação
Detect Retinoic Acid-Induced 3 using this Anti-Retinoic Acid-Induced 3 Antibody validated for use in IH(P).
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
forma física
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.7 with 0.01% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -70°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2