Documentos Principais
AB8126
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr795)
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Integrin B1 phosphorylated on Tyr795
Aplicação
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody is an antibody against phospho-Integrin β1 (Tyr795) for use in WB.
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
120kDa
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1