AB5820
Anti-Syntaxin 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STX1A(6804)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry: AB5820 is directed against an intracellular epitope. Thus, a procedure including permeabilization of cells with 0.2% Triton X 100 is recommended. It is recommended that you start with a working concentration of 30 μg/mL (1:33).
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 50 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 mL of PBS. For positive control, in Western blot using 20 ng of protein per Minigel lane. For negative control, preincubate 5 μg of fusion protein with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3