AB5675-AF555
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, Alexa Fluor™ 555
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5, G protein-coupled receptor GRM5, G protein coupled receptor family C, group 1, member E
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM5(2915)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. AB5675) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: An 1:100 dilution of this antibody detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in rat cerebellum, medulla, and brain tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2