AB5532
Anti-Nitrotyrosine Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
NO2-Tyrosine
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
Especificidade
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
NO2-Tyrosine-G-BSA 1
NO-Tyr-G-BSA 1/233
Tyr-G-BSA 1/>100,000
NO2-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-Cys-G-BSA 1/>100,000
NO-W-G-BSA 1/>100,000
NO-His-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2