AB5453
Anti-GABA A Receptor α6 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gabra6(29708)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunopreciptation: The antibody will immunoprecipitate 53% of all GABA A receptors in sodium dodecylsulfate extracts of rat forebrains (150 μL) using 15 μg of antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2