AB5314
Anti-Carboxypeptidase H Antibody, CT
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CPH, Carboxypeptidase E
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CPE(1363)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1:500-1:2,000. Carboxypeptidase H precursor migrates at 53 kDa while active enzyme migrates at about 48 kDa.
Immunoprecipitation: 1:250-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2