AB5126
Anti-Melanocortin Receptor-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mc1R(17199)
Especificidade
Mouse MSH-R. Reactivity with other species has not been confirmed. The immunogen sequence shows 70% homology with human, 66% with bovine, sheep and horse, and 60% with canine.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
ELISA: 1:10,000 - 100,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2