Documentos Principais
AB5048P
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR1 Splice Variant C2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Categorias relacionadas
Especificidade
Specific for the NMDAR1 C2 splice variants. Recognizes NMDAR-1a, 1b, 2a, and 2b NR1 splice variants. {Gorter et al, (1997), "The Role of Alternative Splicing of the NMDAR1 Receptor Subunit in Synaptic Plasticity" Chapter 4, pg 99, in The Ionotropic Glutamate Receptors , Monaghan, D.T. and Weinhold, R.J. (eds), Humana Press, New Jersey) By Western blot the antibody recognizes a protein with molecular weight of 120 kDa.
Imunogênio
Peptide corresponding to the C-terminus of the rat NMDAR1 C2 splice variant.
Aplicação
This Anti-NMDAR1 Splice Variant C2 Antibody is validated for use in IH, WB for the detection of NMDAR1 Splice Variant C2.
Western blot: 1:1000 using ECL
Immunohistochemistry: 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1