AB4350
Anti-PRDM14 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PR domain zinc finger protein 14, PR domain-containing protein 14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDM14(63978)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PRDM14 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrição-alvo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1