AB4251
Anti-CXC Chemokine Receptor 4 Antibody, NT, extracellular
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
CXCR4
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCR4(7852)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2